Merck
12926
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) oxide
purum, ≥70% Co basis, black
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Co2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
165.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥70% Co basis
Formulario
powder
color
black
trazas de catión
Fe: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤3000 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
cadena SMILES
O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/2Co.3O
Clave InChI
UPWOEMHINGJHOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kinetics and reaction stoichiometry in the reductive dissolution of manganese (IV) dioxide and Co (III) oxide by hydroquinone.
Stone AT and Ulrich H-J.
Journal of Colloid and Interface Science, 132(2), 509-522 (1989)
Wet oxidation of oxygen-and nitrogen-containing organic compounds catalyzed by cobalt (III) oxide.
Ito MM, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(7), 894-899 (1989)