12808
1-Benzothiophene
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Thianaphthene, Thionaphthene
About This Item
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
mp
30-33 °C
solubilidad
organic solvents: soluble
cadena SMILES
c1ccc2sccc2c1
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)