Merck
12752
Supelco
Mettler Toledo Calibration substance ME 18870
Sinónimos:
Benzophenone, Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CO
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
1238185
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
20121904
presión de vapor
1 mmHg ( 108 °C)
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
47.6-48.6 °C (DSC)
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)