Merck
11353
Supelco
1,8-Anthracenedimethanamine
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
1,8-Bis(aminomethyl)anthracene
About This Item
Número de CAS:
Beilstein:
9061081
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
cadena SMILES
NCC1=C2C(C=C(C=CC=C3CN)C3=C2)=CC=C1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)