Merck
11224
Sigma-Aldrich
Sulfato de amonio
purum, ≥99% (alkalimetric)
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
132.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grado
purum
Ensayo
≥99% (alkalimetric)
impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
residuo de ign.
≤0.2% (as SO4)
pérdida
≤0.2% loss on drying, 105 °C
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤30 mg/kg
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Taavi K Neklesa et al.
PLoS genetics, 5(6), e1000515-e1000515 (2009-06-13)
TORC1 is a central regulator of cell growth in response to amino acid availability, yet little is known about how it is regulated. Here, we performed a reverse genetic screen in yeast for genes necessary to inactivate TORC1. The screen