11223
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A
analytical standard
Sinónimos:
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol), TBBPA
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
96.5-103.5% (wt.)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
177-183 °C
178-181 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
InChI
1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
Clave InChI
VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)