11105
Artemisia ketone
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
3,3,6-Trimethyl-1,5-heptadien-4-one
About This Item
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.466
density
0.869 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\C(=O)C(C)(C)C=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)