09996
Zonyl® FS-300 fluorosurfactant
~40% solids in H2O
About This Item
Productos recomendados
description
non-ionic
concentration
~40% solids in H2O
density
1.10 g/mL±0.05 g/mL at 20 °C
Legal Information
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?