09794
Boc-β-Phe-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid, Boc-L-β-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥96.0% (HPLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-12(16)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChI key
JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)