09730
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Sinónimos:
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (RT)
mp
39-41 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 482.2 g/L at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe2+: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clave InChI
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)