09454
2-Bromo-6-fluoroaniline
≥98.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.582 (lit.)
density
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChI key
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?