09446
Manganese(III) acetylacetonate
technical, ≥95% (KT)
Sinónimos:
2,4-Pentanedione manganese(III) derivative, Manganic acetylacetonate, Mn(acac)3
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥95% (KT)
mp
159-161 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Mn](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Mn/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clave InChI
HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)