Documentos clave
08572
Supelco
Silica gel on TLC plates
L × W 20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation, silica, highly purified matrix, fluorescent indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiales
glass support
silica, highly purified matrix
Características
binder Gypsum/polymeric
fluorescent indicator
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation
tamaño
250 μm
tamaño de partícula
8.0-12.0 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Otras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
100390
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)