Merck
08416
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyloxazolidine-2-thione
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
193.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
mp
63-67 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
S=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NOS/c13-10-11-9(7-12-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,13)/t9-/m0/s1
Clave InChI
WJSUXYCBZFLXIK-VIFPVBQESA-N
Aplicación
A highly selective and efficient chiral auxiliary[1] which can be directly reduced to its corresponding aldehyde and the chiral auxiliary by reductive cleavage with diisobutylaluminum hydride.[2]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M T Crimmins et al.
Organic letters, 2(6), 775-777 (2001-02-07)
[formula: see text] Asymmetric aldol additions using chlorotitanium enolates of thiazolidinethione propionates proceed with high diastereoselectivity for the "Evans" or "non-Evans" syn product depending on the nature and amount of the base used. With (-)-sparteine as the base, selectivities of
Velazquez. F.; Olivo, H. F.
Current Organic Chemistry, 6, 303-303 (2002)