07552
Dihydrocoumarin
analytical standard
Sinónimos:
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-one, Benzodihydropyrone, Hydrocoumarin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.555-1.559
n20/D 1.556 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
densidad
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)