Documentos clave
07483
Supelco
Serdolit CG-120 II
p.a., Na+-form, strongly acidic, 200-400 mesh
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
SB.52
grado
p.a.
Formulario
beads
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~55% loss on drying, 110°C
Matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
sulfonic acid functional group
tamaño de partícula
200-400 mesh
capacidad
1.9 meq/mL
técnica de separación
cation exchange
Información legal
Serdolit is a trademark of Serva Electrophoresis GmbH
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)