07429
Succinato de dietilo
analytical standard
Sinónimos:
Butanedioic acid, diethyl ester, Ethyl succinate, Succinic acid, diethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
6 (vs air)
Ensayo
≥99.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
bp
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
cadena SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)