06899
Fluopyram-(benzamide ring-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Fluopyram-d4
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NCCC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1Cl)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C(F)(F)F
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)