06655
(R)-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
L-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid, L-Ala(P)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (NT)
actividad óptica
[α]20/D −4.8±0.5°, c = 5% in H2O
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m1/s1
Clave InChI
UIQSKEDQPSEGAU-UWTATZPHSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)