Documentos clave
06416
Supelco
Aluminum silicate
washed, fibers (may contain particles)
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
47131900
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Formulario
fibers (may contain particles)
calidad
washed
técnicas
LPLC: suitable
impurezas
asbestos, none detected
Matriz
Aluminum silicate
grupo activo de la matriz
aluminum
técnica de separación
normal phase
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
Clave InChI
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
classification-temperature: 1260°C (the classification-temperature has been detected by irreversible, linear change, not by melting point)
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)