06044
3-(Allyloxycarbonylamino)-1-propanol
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Allyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.472
density
1.097 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-2-6-11-7(10)8-4-3-5-9/h2,9H,1,3-6H2,(H,8,10)
InChI key
ZKLMTPLBEYYNKM-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?