Documentos clave
05981501
Lemon oil
secondary reference standard
Sinónimos:
Lemon, extract
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)