05724
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS201, 10 x 0.05g, 3-30 μm
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
fabricante / nombre comercial
Whitehouse Scientific Ltd PS201
tamaño de partícula
3-30 μm
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available as a neat sample
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)