Documentos clave
05591501
Patchouli oil
secondary reference standard
Sinónimos:
Patchouli oil from Pogostemon cablin
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
caducidad
limited shelflife, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Patchoulol (quantitative); α-Bisabolol, (-)-Bisabolol oxide (qualitative)
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
374.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
190 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)