Documentos clave
05576
Supelco
Boron trifluoride-ethanol
~10% in ethanol (~1.3 M), LiChropur, for GC derivatization
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nivel de calidad
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
concentración
~10% in ethanol (~1.3 M)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
densidad
0.852 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)