Merck
05364
Supelco
BDE No 28
analytical standard
Sinónimos:
2,4,4′-TriBDE, 2,4,4′-Tribromodiphenyl ether, PBDE 28
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7Br3O
Número de CAS:
Peso molecular:
406.90
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
63-66 °C
format
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
InChI key
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3