Merck
05088
Supelco
Dihydrocapsiate
analytical standard
Sinónimos:
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 8-methylnonanoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl 8-methylnonanoate, DCT, Vanillyl 8-methylnonanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28O4
Número de CAS:
Peso molecular:
308.41
Beilstein:
7931830
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
condiciones de almacenamiento
under inert gas
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C18H28O4/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(20)22-13-15-10-11-16(19)17(12-15)21-3/h10-12,14,19H,4-9,13H2,1-3H3
Clave InChI
RBCYRZPENADQGZ-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)