Documentos clave
04954
Sigma-Aldrich
RBS Sericlean
About This Item
Código UNSPSC:
41103206
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
ion chromatography: suitable
densidad
1.16 g/mL at 20 °C
Información legal
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)