Merck
04619
Supelco
2-{2-[7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]ethenyl}-1,3,3-trimethyl-3H-indolium iodide
for fluorescence
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H29IN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
528.43
Beilstein:
22103985
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
for fluorescence
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubilidad
methanol: 1 mg/mL, clear (violet to deep violet)
fluorescencia
λex 406 nm; λem 542.0 nm±10 nm (in the presence of cyanide)
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
C[N+]1=C(/C=C/C2=CC3=C(C=C(N(CC)CC)C=C3)OC2=O)C(C)(C)C4=CC=CC=C41.[I-]
InChI
1S/C26H29N2O2.HI/c1-6-28(7-2)20-14-12-18-16-19(25(29)30-23(18)17-20)13-15-24-26(3,4)21-10-8-9-11-22(21)27(24)5;/h8-17H,6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
OZKWMKLMZONDEZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
fluorescence dye for ratiometric determination of cyanide
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xin Lv et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(48), 12843-12845 (2011-11-03)
A new ratiometric fluorescent cyanide probe was developed based on the nucleophilic attack of CN(-) toward the indolium group of a hybrid coumarin-hemicyanine dye, by which high selectivity as well as large emission shift could be achieved.