Merck
03753
Sigma-Aldrich
Boc-β-(3-thienyl)-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
purum, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-3-(3-thienyl)-L-alanine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO4S · C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
452.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc3ccsc3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S.C12H23N/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)6-8-4-5-18-7-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-5,7,9H,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m0./s1
Clave InChI
FNTVEJPWKBETJW-FVGYRXGTSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)