Merck
03691
Sigma-Aldrich
Boc-β-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-L-β-glutamic acid 5-benzyl ester, Boc-L-β-homoaspartic acid 5-benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
337.37
Beilstein/REAXYS Number:
8430789
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-14(19)20)10-15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI key
FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)