Merck
03591
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Arg(Mtr)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nω-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-D-arginine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H36N4O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
608.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C31H36N4O7S/c1-18-16-27(41-4)19(2)20(3)28(18)43(39,40)35-30(32)33-15-9-14-26(29(36)37)34-31(38)42-17-25-23-12-7-5-10-21(23)22-11-6-8-13-24(22)25/h5-8,10-13,16,25-26H,9,14-15,17H2,1-4H3,(H,34,38)(H,36,37)(H3,32,33,35)/t26-/m1/s1
Clave InChI
LKGHIEITYHYVED-AREMUKBSSA-N
Descripción general
may contain ~5% (w/w) diisopropyl ether
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)