03582
1-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-homocycloleucine
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder with small lumps
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
176-178 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-12(9(14)15)7-5-4-6-8-12/h4-8H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
URBHKVWOYIMKNO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)