Merck
02374
Supelco
Sodium 1,2-ethanedisulfonate
suitable for ion pair chromatography, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
1,2-Ethanedisulfonic acid disodium salt, Disodium 1,2-ethanedisulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
NaO3SCH2CH2SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
234.16
Beilstein:
3920126
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.21
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
técnicas
HPLC: suitable
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
idoneidad
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Compuesto para la preparación de sales de "edisilato".
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)