02228
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
≥95.0% (T)
Sinónimos:
6-Chloronaphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dione
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95.0% (T)
mp
202-206 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
InChI key
UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)