00929
cis-4-Hexen-1-ol
≥95.0% (GC)
About This Item
Ensayo
≥95.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.443
bp
80 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
0.857 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C/CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2-
Clave InChI
VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)