00762
(R)-4-Phenyloxazolidine-2-thione
≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0%
optical activity
[α]/D -75±5°, c = 0.2 in chloroform
optical purity
enantiomeric ratio: 97.0:3.0 (LC)
SMILES string
S=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NOS/c12-9-10-8(6-11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,12)/t8-/m0/s1
InChI key
LVIJIGQKFDZTNC-QMMMGPOBSA-N
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)