Merck
00468
Sigma-Aldrich
β-Ionol
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
beta-Ionol, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
194.31
Beilstein:
1866761
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.501
bp
107 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8,11,14H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Clave InChI
CNOPDZWOYFOHGN-BQYQJAHWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)