Merck
00318
Supelco
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
reference material
Sinónimos:
Ir 1076
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2C6H2(OH)CH2CH2CO2(CH2)17CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
530.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
50-52 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
Clave InChI
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)