Merck
00233
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sar-OPfp
≥96.0%
Sinónimos:
Fmoc-sarcosine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H16F5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
477.38
Beilstein/REAXYS Number:
7452048
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥96.0%
form
crystalline
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-30(10-17(31)34-23-21(28)19(26)18(25)20(27)22(23)29)24(32)33-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3
InChI key
PJYXJFOLTCMMLK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)