28-5920
Ácido sulfúrico
90.0-91.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
densidad de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
descripción
Nominally 95-98% H2SO4
Ensayo
90.0-91.0%
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
bp
~290 °C (lit.)
densidad
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Idoneidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?