Documentos clave
28-3530
Sigma-Aldrich
Sodium orthosilicate hydrate
CP
About This Item
Fórmula lineal:
2Na2O · SiO2
Peso molecular:
184.04 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352300
grade:
CP
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
CP
availability
available only in Japan
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)