28-2210
Sodium carbonate decahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Sal soda, Soda
About This Item
grado
JIS special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
11.0-12.0 (25 °C, 50 g/L)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?