28-2100
Sodium cacodylate trihydrate
≥98.0%
Sinónimos:
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
8.7 (50 g/L)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Suitability
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?