Merck
27-0519
Sigma-Aldrich
Rongalit® dihydrate
SAJ first grade, 96.0-103.0%
Sinónimos:
Sodium hydroxymethanesulfinate hydrate, Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt, Rongalit®, Sodium formaldehyde sulfoxylate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2SO2Na·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
118.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
3630814
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
SAJ first grade
Ensayo
96.0-103.0%
Formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
9.5-10.5
mp
~120 °C (dec.)
cadena SMILES
O.[Na+].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.H2O/c2-1-5(3)4;;/h2H,1H2,(H,3,4);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
ZKODLPLYXXUCHB-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Rongalit is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly