24-5140
Potassium permanganate
SAJ first grade, ≥99.3%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥99.3%
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
cadena SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?