21-0740
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
≥97.0%, suitable for determination of nitroxide
Sinónimos:
2-(1-Naphthylamino)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0%
form
powder
availability
available only in Japan
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for determination of nitroxide
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?