Documentos clave
19-1730
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate hydrate
JIS special grade, ≥95.0%
Sinónimos:
Mercury nitrate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Hg(NO3)2
Peso molecular:
324.60 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo:
≥95.0%
grado:
JIS special grade
Formulario:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
JIS special grade
Ensayo
≥95.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)