15-1070
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidad
available only in Japan
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?