Documentos clave
12-1605
Sigma-Aldrich
Griess-Romijin nitrite reagent
Sinónimos:
GR nitrite reagent
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
SAJ special grade
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
Idoneidad
nitrite detection
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)